39286
Hydroxystilbamidine bis(methanesulfonate)
suitable for fluorescence, ≥96.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Hydroxystilbene-4,4′-dicarboxamidine bis(methanesulfonate), Fluoro-Gold
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
powder
fluorescência
λex 318 nm; λem 560 nm in TBE Buffer
adequação
suitable for fluorescence
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(cc2O)C(N)=N
InChI
1S/C16H16N4O.2CH4O3S/c17-15(18)12-5-2-10(3-6-12)1-4-11-7-8-13(16(19)20)9-14(11)21;2*1-5(2,3)4/h1-9,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H3,(H,2,3,4)/b4-1+;;
chave InChI
YGNSQKCULHSJDC-HFPMQDOPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
A few properties of Hydroxystilbamidine bis (methanesulfonate) are:
- Intense Fluorescence.
- Extensive filling of dendrites.
- High Resistance to fading.
- No uptake by undamaged fibers.
- No diffusion from labelled cells.
- Highly compatible with other neuro-histochemical techniques.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?