MAB3086
Anti-Ryanodine Receptor Antibody, clone RYR.1
clone RYR.1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RYR.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse, pig, bovine, canine
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RYR1(6261)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: 1:100 by indirect immunofluorescence. Visualization by confocal microscopy is required, as detection by standard fluorescent microscopy will not be adequate to detect the RyR. Additionally, fluorescent, not enzymatic, detection is required. Due to the intensity of confocal lasers, use of an anti-fading agent, such as DABCO, is strongly recommended.
Immunoprecipitation: 1:100
Flow cytometry: 1:500
ELISA: 1:1000
Immunohistochemistry: 1:100
RIA: 1:5000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2