S1439
Monoclonal Anti-SERCa2 ATPase antibody produced in mouse
clone IID8
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Sarcoplasmic or Endoplasmic Reticulum Ca2+ ATPase
About This Item
Produtos recomendados
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
IID8, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, canine, rat, human, pig, rabbit
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:500
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:500-1:5,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP2A2(488)
rat ... Atp2a2(29693)
Imunogênio
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?