S1314
Monoclonal Anti-SERCa2 ATPase antibody produced in mouse
clone 2A7-A1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-ATP2B, Anti-DAR, Anti-DD, Anti-SERCA2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A7-A1, monoclonal
peso molecular
antigen 110 kDa
contém
0.05% sodium azide
reatividade de espécies
guinea pig, human, canine, mouse, rat, rabbit
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATP2A2(488)
mouse ... Atp2a2(11938)
rat ... Atp2a2(29693)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2