N26903
2-Nitroterephthalic acid
≥99%
Sinônimo(s):
2-Nitro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2-Nitro-p-phthalic acid, 2-Nitrobenzene-1,4-dicarboxylic acid
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
pf
270-272 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-2-5(8(12)13)6(3-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
QUMITRDILMWWBC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?