Documentos Principais
524441
Sigma-Aldrich
Tetrabromoterephthalic acid
About This Item
Fórmula linear:
C6Br4-1,4-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
481.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pf
~350 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Monomer for synthesis of flame retardant polyesters
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Furan ≥99%
Sigma-Aldrich
185922
Furan