131865
Tetrachlorophthalic anhydride
96%
Sinônimo(s):
1,3-Dioxy-4,5,6,7-tetrachloroisobenzofuran, 3,4,5,6-Tetrachlorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrachloro-1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-Tetrachloroisobenzofuran-1,3-dione, Niagathal
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.16 mmHg ( 145 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
solid
pb
371 °C (lit.)
pf
253-257 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)OC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8Cl4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
chave InChI
AUHHYELHRWCWEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
680.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
360 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?