N18005
5-Nitroisophthalic acid
98%
Sinônimo(s):
5-Nitrobenzene-1,3-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
211.13
Beilstein:
1976587
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
259-261 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
373.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
189.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?