D142158
Dimethyl 5-aminoisophthalate
98%
Sinônimo(s):
Dimethyl 5-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
178-181 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(N)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H11NO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,11H2,1-2H3
chave InChI
DEKPYXUDJRABNK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D142158-25G | 4061833559918 |
D142158-100G | 4061833559901 |
D142158-1KG | |
D142158-5KG |