A86805
Aniline-2-sulfonic acid
95%
Sinônimo(s):
Orthanilic acid, 2-Aminobenzenesulfonic acid, o-Sulfanilic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
ZMCHBSMFKQYNKA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?