236322
2-Chloro-4-aminotoluene
98%
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-methylaniline, 3-Chloro-p-toluidine, 4-Amino-2-chlorotoluene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.584 (lit.)
p.e.
237-238 °C (lit.)
pf
24-25 °C (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)cc1Cl
InChI
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
RQKFYFNZSHWXAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?