213055
4-Chloro-3-nitrotoluene
technical grade
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.558 (lit.)
p.e.
260 °C/745 mmHg (lit.)
pf
7 °C (lit.)
densidade
1.297 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
NWESJZZPAJGHRZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
264.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
129 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?