Ensaio
97%
forma
solid
índice de refração
n20/D 1.564 (lit.)
pb
219 °C (lit.)
pf
24-28 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(Cl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
KGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)