A75633
2-Amino-3-methylpyridine
95%
Sinônimo(s):
2-Amino-3-picoline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5823 (lit.)
p.e.
221-222 °C (lit.)
pf
29-31 °C (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccnc1N
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
RGDQRXPEZUNWHX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
244.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
118 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?