Documentos Principais
607398
Sigma-Aldrich
Methyl-13C,d3 p-toluenesulfonate
99 atom % D, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO313CD3
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Formulário
solid
p.e.
144-145 °C/5 mmHg
pf
25-28 °C (lit.)
densidade
1.260 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
chave InChI
VUQUOGPMUUJORT-JVXUGDAPSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)