640611
3-Chloro-7-hydroxy-4-methylcoumarin
97%
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-methylumbelliferone
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
240-244 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(Cl)C(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C10H7ClO3/c1-5-7-3-2-6(12)4-8(7)14-10(13)9(5)11/h2-4,12H,1H3
chave InChI
ODZHLDRQCZXQFQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)