14-618-M
CD45 Protein, 10 µg
His6-tagged, recombinant, human CD45, amino acids 598-end, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in E. coli
peso molecular
Mw 84 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... PTPRC(5788)
Descrição geral
His6-tagged, recombinant, human CD45, amino acids 598-end
Product Source: expressed in E. coli
Aplicação
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: CD45
Target Sub-Family: Tyr phosphatase
Qualidade
routinely evaluated by dephosphorylation of 100μM DiFMUP
forma física
Ni2+/NTA-agarose
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2