SAB4700046
Monoclonal Anti-CD3-APC antibody produced in mouse
clone MEM-57, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-57, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2