SAB5500057
Anti-CD3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP162, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-CD3epsilon, Anti-IMD18, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP162, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, chicken, rabbit, mouse, pig, bovine, dog
técnica(s)
flow cytometry: 1:150
immunoblotting: 1:150
immunohistochemistry: 1:150
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2