SAB5500058
Anti-CD3 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP7, tissue culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-CD3epsilon, Anti-IMD18, Anti-T3E, Anti-TCRE
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP7, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
pig, rat, dog, bovine, rabbit, chicken
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:25
immunohistochemistry: 1:150
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3E(916)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2