Key Documents
PC630
Sigma-Aldrich
Anti-CD3 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-CD3 antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anti-CD3, rabbit polyclonal, recognizes CD3 present in early thymocytes in human and mouse. It is validated for immunohistochemistry in frozen and paraffin sections.
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes CD3.
Recognizes CD3 present in early thymocytes.
Imunogênio
Human and Mouse
a synthetic peptide corresponding to amino acids from human CD3
Aplicação
Frozen Sections (1:20-1:100)
Paraffin Sections (1:20-1:100, heat pre-treatment required)
Advertência
Toxicity: Highly Toxic (H)
forma física
In proprietary buffer.
Nota de análise
Positive Control
Human tonsil
Outras notas
By immunohistochemical staining of tonsil tissue, this antibody stains T cell membranes. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Meuer, S. and Resch, K. 1989. Immunol. Today10, S23.
Clevers, H., et al. 1988. Eur. J. Immunol.18, 705.
Campana, D., et al. 1987. J. Immunol.138, 648.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1