SAB5700522
Anti-Phospho-STAT5-Y694 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
MGF, STAT5, stat5a/stat5b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
90
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
2.75 mg/ml
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr694)
Informações sobre genes
human ... STAT5(6776)
Descrição geral
Imunogênio
forma física
Armazenamento e estabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5700522-100UL | 4065265176675 |