C1353
Anti-Calcium Channel (α1A Subunit) (P/Q-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-APCA, Anti-BI, Anti-CACNL1A4, Anti-CAV2.1, Anti-DEE42, Anti-EA2, Anti-EIEE42, Anti-FHM, Anti-HPCA, Anti-MHP1, Anti-SCA6
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
peso molecular
antigen (major) 190 kDa
antigen (minor) 210 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:200
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cacna1a(12286)
rat ... Cacna1a(25398)
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2