SAB4700040
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone OKT3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Mouse Anti-T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, Mouse Monoclonal Anti-T3E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OKT3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD3(916)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade