SAB4700394
Monoclonal Anti-CD29 antibody produced in mouse
clone MEM-101A, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ITGB1, Anti-Integrin β1 chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-101A, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, pig, canine
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB1(3688)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)