F8402
Monoclonal Anti-CD31 (PECAM-1)−FITC antibody produced in mouse
clone WM-59, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD31, Anti-PECAM-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
WM-59, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 130-140 kDa
reatividade de espécies
human
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PECAM1(5175)
Descrição geral
Especificidade
5th Workshop: code No. P025
Imunogênio
Aplicação
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
- DAB based-immunohistochemistry
- direct immunofluorescent staining
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- flow cytometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?