Key Documents
SAB4700847
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD4 antibody produced in rat
clone GK1.5
Sinônimo(s):
L3T4, T4/Leu-3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rat
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GK1.5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NM_013488.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Cd4(12504)
Descrição geral
The rat monoclonal antibody GK1.5 reacts with an extracellular epitope of mouse CD4 transmembrane glycoprotein (55 kDa).
Imunogênio
Mouse CTL clone V4 cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Dailun Hu et al.
European journal of histochemistry : EJH, 63(4) (2019-10-22)
The peripheral nervous system communicates specifically with the immune system via local interactions. These interactions include the "hardwiring" of sympathetic/parasympathetic (efferent) and sensory nerves (afferent) to primary (e.g., thymus and bone marrow) and secondary (e.g., lymph node, spleen, and gut-associated