Documentos Principais
SAB4701122
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD123-APC antibody produced in mouse
clone 6H6
Sinônimo(s):
IL3RA, interleukin 3 receptor alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6H6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
P26951
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL3RA(3563)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 6H6 recognizes CD123 (interleukin 3 receptor alpha), a 60-70 kDa transmembrane protein expressed by myeloid precursors, megakaryocytes, macrophages, dendritic cells, mast cells, basophils, and some B cells. This antibody does not inhibit IL-3 binding to its receptor.
Imunogênio
IL3 receptor alpha chain expressed on the surface of transiently transfected COS cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)