Documentos Principais
89800
Sigma-Aldrich
Methyl p-toluenesulfonate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Methyl p-methylbenzenesulfonate, Methyl p-tosylate, Methyl toluene-4-sulfonate, Methyl tosylate
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SO3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
186.23
Beilstein:
609209
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
6.45 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
896 °F
Impurezas
≤3% water
índice de refração
n20/D 1.5172 (lit.)
p.e.
144-145 °C/5 mmHg (lit.)
pf
25-28 °C (lit.)
25-28 °C
densidade
1.234 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
tosylate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VUQUOGPMUUJORT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Norlaily Ahmad et al.
Biomacromolecules, 20(7), 2506-2514 (2019-06-28)
Inflammatory conditions are frequently accompanied by increased levels of active proteases, and there is rising interest in methods for their detection to monitor inflammation in a point of care setting. In this work, new sensor materials for disposable single-step protease