251062
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
97%
Sinônimo(s):
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
102-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-8-10(17-7)9-12(13(11)16)15(4,5)6/h8-9,16H,1-7H3
chave InChI
SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?