Documentos Principais
571466
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
89%
Sinônimo(s):
2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
89%
índice de refração
n20/D 1.4400 (lit.)
p.e.
199-200 °C (lit.)
densidade
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)