Documentos Principais
430730
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl p-toluenesulfonate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18O5S
Número CAS:
Peso molecular:
286.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
tosylate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
chave InChI
SRKDUHUULIWXFT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optically active phthalocyanines.
Kobayashi N.
Coordination Chemistry Reviews, 219, 99-123 (2001)
N M Carballeira
Progress in lipid research, 41(6), 437-456 (2002-08-10)
Methoxylated lipids have been reviewed emphasizing the alkylglycerol ethers and fatty acids bearing the methoxy group in the alkyl chain. The literature on methoxylated lipids and their derivatives has been divided into four main groups, namely 2-methoxylated alkyl glycerols, omega-methoxylated