Key Documents
427543
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde, predominantly trans
95%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2C6H3(OCH3)CH=CHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
220.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>0 (vs air)
Ensaio
95%
Impurezas
2.46 wt. % diethyl ether
pf
97-100 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ester
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C=O)ccc1OC(C)=O
InChI
1S/C12H12O4/c1-9(14)16-11-6-5-10(4-3-7-13)8-12(11)15-2/h3-8H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
VEKAJHBFBMWJKI-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
4-Acetoxy-3-methoxycinnamaldehyde is a cinnamaldehyde derivative. It is an organic building block useful in chemical synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)