Documentos Principais
41402
Supelco
Coniferyl alcohol
analytical standard
Sinônimo(s):
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
2048961
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.5% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
p.e.
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
pf
75-80 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
chave InChI
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)