540056
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 98% (GLC)
Sinônimo(s):
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.04 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −1°, neat
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
pb
213 °C (lit.)
densidade
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
chave InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?