36295
2,3-Dichloro-1-propanol
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Glycerol-α,β-dichlorohydrin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.0% (GC)
densidade
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
chave InChI
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93 °C