W254800
Heptyl alcohol
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
1-Heptanol, Heptyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
pressão de vapor
0.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥97%
temperatura de autoignição
662 °F
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
176 °C (lit.)
pf
−36 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; leafy; musty; fruity; vegetable; waxy
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W254800-SAMPLE | |
W254800-SAMPLE-K | 4061837862069 |
W254800-1KG | |
W254800-1KG-K | 4061837862038 |
W254800-20KG | |
W254800-20KG-K | 4061837862045 |
W254800-4KG | |
W254800-4KG-K | 4061837862052 |
W254800-800G | |
W254800-8KG | |
W254800-8KG-K |