200P-05N
Human Umbilical Vein Endothelial Cells: HUVEC, neonatal, pooled
Sinônimo(s):
HUVEC cells
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human umbilicus (normal veins)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500,000 cells
fabricante/nome comercial
Cell Applications, Inc
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
2n = 46
morfologia
Endothelial
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Descrição geral
Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC) provide a classic model system to study many aspects of endothelial function and disease, such as normal, abnormal and tumor-associated angiogenesis, oxidative stress, hypoxia and inflammation related pathways in endothelia under normal and pathological conditions, cardiovascular-related complications associated with various diseases, mode of action and cardiovascular protection effects of various compounds, etc.
Origem de linhagem celular
Aplicação
Componentes
Nota de preparo
- Primary culture, >500,000 cells in Endothelial Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 16 doublings
Rotina de subcultura
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)