8.01532
1,4-Butanediol
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Butanediol, 1,4-Butylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
385 °C
potência
1525 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.95-18.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
83.2 cSt(20 °C)
p.e.
228 °C/1013 hPa
pf
19.5-20.0 °C
temperatura de transição
flash point 115 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Non-Isocyanate Route Synthesis of Polyester Polyureas: Investigation into the synthesis of polyester polyureas through a non-isocyanate route using 1,4-Butanediol, focusing on developing polymers with combined properties for industrial and environmental applications (Zheng L et al., 2024).
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.015 - 1.016
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
273.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
134 °C - closed cup