240559
1,4-Butanediol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
1,4-Butylene glycol, Tetramethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
698 °F
dilution
(for general lab use)
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
230 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCO
InChI
1S/C4H10O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
273.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
134 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%