03202
tert-Butyl ethyl ether
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-Methyl-2-ethoxypropane, ETBE, Ethyltert-butyl ether, Ethyltert-butyl oxide
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
155 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
contém
~0.01% 2,6-Di-tert-butyl-4-methlyphenol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.376
pb
72-73 °C (lit.)
pf
−97 °C (lit.)
densidade
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
chave InChI
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?