442794
tert-Amyl methyl ether
analytical standard
Sinônimo(s):
1,1-Dimethylpropyl methyl ether, Methyl 2-methyl-2-butyl ether, Methyl tert-pentyl ether, TAME
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
pb
85-86 °C (lit.)
densidade
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
chave InChI
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
19.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?