N5538
Monoclonal Anti-3-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
clone 18G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
18G4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
wide range
técnica(s)
western blot: 1:1,000 using mouse and rat brain
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
nitration (Tyr)
Informações sobre genes
human ... NOS1(4842)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)