A0788
3-Aminobenzamide
≥99% (TLC)
Sinônimo(s):
3-AB, 3-ABA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
cor
white to off-white
pf
115-116 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, light yellow
DMSO: soluble
H2O: soluble (may require gentle heating)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
chave InChI
GSCPDZHWVNUUFI-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
mouse ... Parp1(11545)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.