A4335
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast)−Alkaline Phosphatase antibody produced in mouse
clone MY-32, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Myosin (Skeletal, Fast) antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MY-32, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
técnica(s)
direct immunofluorescence: 1:150 using formalin-fixed, paraffin-embedded human or animal skeletal muscle sections
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYH1(4619) , MYH2(4620)
mouse ... Myh1(17879) , Myh2(17882)
rat ... Myh1(287408) , Myh2(691644)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2