P7640
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
lyophilized powder, ≥10 DEA units/mg solid
Sinônimo(s):
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine intestinal mucosa
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10 DEA units/mg solid
peso molecular
dimer ~160 kDa
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
propriedades físicas
Definição da unidade
Nota de análise
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)