P4252
Phosphatase, Alkaline from Escherichia coli
ammonium sulfate suspension, 30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
Sinônimo(s):
Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
30-90 units/mg protein (modified Warburg-Christian, in glycine buffer)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Definição da unidade
forma física
Nota de análise
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions