Documentos Principais
N8630
Sigma-Aldrich
Nuclease P1
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
Sinônimo(s):
3′-fosfo-hidrolase, Nuclease 5′-nucleotidesidrolase, Endonuclease P1
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
fonte biológica
Penicillium citrinum
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
secondary activity
≥1,000 units/mg protein 3′-nucleotidase
peso molecular
42-50 kDa
embalagem
vial of ≥250 units (using RNA substrate)
técnica(s)
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
A nuclease P1 é um dos núcleos específicos de fita simples mais conhecidos em biologia molecular; a nuclease P1 é uma endonuclease específica de fita simples (de ssDNA ou ssRNA). A nuclease P1 também pode clivar regiões de fita simples em ácidos nucleicos de fita dupla.
A nuclease P1 de Penicillium citrinum é uma endonuclease dependente de zinco que exibe aumento da atividade na presença de baixas concentrações de ureia. A atividade seletiva da nuclease P1 revelou ter aplicações úteis em estudos sobre a estrutura de ácidos nucleicos.
Aplicação
  • A nuclease P1 cliva DNA ou RNA de fita simples em mononucleotídeos 5'
  • A nuclease P1 auxilia em pesquisas de danos e modificação do DNA
  • A composição de bases de ácidos nucleicos e a análise estrutural podem ser feitas usando a nuclease P1
  • A nuclease P1 foi historicamente utilizada para a produção industrial de 5′-mononucleotídeos a partir de RNA de levedura.
  • A remoção de ácidos nucleicos através da purificação de proteínas pode ser feita usando a nuclease P1
  • A nuclease P1 é um reagente-chave para o desenvolvimento de métodos para estudos que envolvem biossíntese de aminoácidos dependente de t-RNA e transamidação dependente de t-RNA
  • A nuclease P1 de Penicillium citrinum foi usada em um estudo para avaliar estruturas cristalinas usando sulfato de amônio ou polietilenoglicol 4000 como um agente precipitante.
  • A nuclease P1 foi usada em um estudo para investigar um método para análise de sequência direta de 20 a 25 nucleotídeos a partir de RNA marcado com grupo terminal nas extremidades 5′ ou 3′.
  • A nuclease P1 é usada para melhorar a sensibilidade de um método de marcação com 32P para detecção de adutos de DNA.
A enzima tem uma temperatura ideal de aproximadamente 70 °C, mas para um período longo de incubação, uma temperatura abaixo de 60 °C é mais adequada. Ela é estável na faixa de pH de 5 a 8.
A enzima tem uma temperatura ideal de aproximadamente 70 °C, mas para um período longo de incubação, uma temperatura abaixo de 60 °C é mais adequada. Ela é estável na faixa de pH de 5 a 8.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Catalisa a clivagem endonucleolítica não específica de DNA e RNA de fita simples para produzir nucleosídeos 5′-fosfatos e 5′-fosfoligonucleotídeos. Não degrada mensuravelmente ácidos nucleicos de fita dupla, especialmente na presença de cloreto de sódio de mais de 400 mM em pH 6,0.
Características e benefícios
Nossa Nuclease P1 altamente ativa é testada quanto à atividade de 3′- 5′-fosfodiesterase e à atividade 3′-nucleotidase, além de ser a nuclease P1 mais ativa no mercado
propriedades físicas
Uma glicoproteína dependente de zinco que consiste de 270 resíduos de aminoácidos. Massa molecular: 42-50 kDa.
Definição da unidade
3′-5′-fosfodiesterase: Uma unidade liberará 1,0 μmol de nucleotídeos solúveis em ácido de RNA por min em pH 5,3 a 37 °C.
3′-nucleotidase: Uma unidade hidrolisará 1,0 μmol de ortofosfato de 3′-AMP por min em pH 7,2 a 37 °C.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M V Reddy et al.
Carcinogenesis, 7(9), 1543-1551 (1986-09-01)
Exceedingly sensitive procedures are required to detect the presence of covalent DNA adducts in humans exposed to environmental genotoxicants because of low levels of such derivatives (1 adduct in 10(8)-10(10) DNA nucleotides). A 32P-postlabeling assay for detection and quantitation of
Enhancement of nuclease P1 activity in low concentration of denaturants
Gangadhara, K. and P. Gangadhara
Enzyme and Microbial Technology, 43, 7-7 (2008)
K Shanmugha Rajan et al.
Nucleic acids research, 47(14), 7633-7647 (2019-05-31)
The parasite Trypanosoma brucei, the causative agent of sleeping sickness, cycles between an insect and a mammalian host. Here, we investigated the presence of pseudouridines (Ψs) on the spliceosomal small nuclear RNAs (snRNAs), which may enable growth at the very
Fiona J Flett et al.
Nature communications, 9(1), 24-24 (2018-01-04)
Tyrosyl-DNA phosphodiesterase (Tdp1) is a DNA 3'-end processing enzyme that repairs topoisomerase 1B-induced DNA damage. We use a new tool combining site-specific DNA-protein cross-linking with mass spectrometry to identify Tdp1 interactions with DNA. A conserved phenylalanine (F259) of Tdp1, required
A Lahm et al.
Journal of molecular biology, 215(2), 207-210 (1990-09-20)
P1 nuclease, a zinc-dependent single-strand specific endonuclease from Penicillium citrinum, has been crystallized in three different space groups using either ammonium sulphate or polyethylene glycol 4000 as the precipitating agent. The crystals diffract to between 3 A and 2.2 A.