N5661
Nuclease S1 from Aspergillus oryzae
for single-strand DNA/RNA digestion
Sinônimo(s):
Endonuclease S1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Aspergillus sp. (A. oryzae)
forma
solution
concentração
≥100000 units/mL
técnica(s)
DNA purification: suitable
adequação
suitable for nucleic acid purification
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Somente componentes do kit
- 30mM Sodium acetate .25-.25 %
- 50mM Sodium chloride .29 %
- 1mM Zinc chloride .01 %
- Glycerol 50 %
- 2mg/mL Protein .2 %
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Nuclease S1, Product No. N5661