N5386
Nuclease micrococcal from Staphylococcus aureus
100-300 units/mg protein
Sinônimo(s):
Endonuclease micrococcal, MNase, Micrococcal endonuclease
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
100-300 units/mg protein
composição
Protein, ≥40% E1%/280 (Balance primarily sodium acetate)
técnica(s)
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 ... nuc(1120790)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?